Learn More
BRAND™ Bouchon conique à joint rodé en verre borosilicaté
Solide ou semi-creux avec poignée octogonale. Le bouchon conique à joint rodé en verre borosilicaté BRAND™ est fabriqué en Boro 3.3 selon les normes DIN 12252.
9.50€ - 23.80€
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Bouchon à joint rodé conique
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
10273821
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
144520
NS 14/23
9.50€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
10798621
Afficher les documents
BRAND™
144525
NS 19/26
13.20€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 29-08-2025
Ajouter au panier
10507461
Afficher les documents
BRAND™
144535
NS 29/32
17.35€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 03-09-2025
Ajouter au panier
10243681
Afficher les documents
BRAND™
144515
NS 12/21
10.60€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
10643012
Afficher les documents
BRAND™
144540
NS 34/35
23.80€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
  • En verre borosilicaté (Boro 3.3. selon DIN 12252)
  • Solide ou semi-creux
  • Poignée octogonale
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté
Bouchon à joint rodé conique