Learn More
Wheaton™ Socle en verre borosilicaté
La base en verre borosilicaté est une pièce de rechange, une base de support pour l’ensemble de filtration Wheaton™ de 90 mm. En verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton™ 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A.
Marque:  Wheaton™ 419455
295.22 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11718552
  • 304.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 09-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pièce de rechange pour l’ensemble de filtration de 90 mm
  • Verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton™ 33
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ensemble de filtration 90 mm Wheaton™
Verre borosilicaté
Entonnoir de 1 L avec col à vis, base de support en verre, support de filtre et bouchon en silicone n° 8
1 de chaque
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Wheaton™ Socle en verre borosilicaté > Socle en verre borosilicaté : S’utilise avec : Ensemble de filtration 90 mm Wheaton™