Learn More
Triiodure de bore, cristaux blancs, >98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374949
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13517-10-7 | BI3 | 391.52 g/mol
Boron triiodide is used as pharmaceutical, chemical and organic intermediate. It is also used as a catalyst and for preparation of boron compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13517-10-7
Formule moléculaire BI3
Poids moléculaire (g/mol) 391.52
Numéro MDL MFCD00036286
Clé InChI YMEKEHSRPZAOGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron triiodide, borane, triiodo, triiodoboron, acmc-1bo2g, boron triiodide 1g, inchi=1/bi3/c2-1 3
CID PubChem 83546
Nom IUPAC triiodure de borane
SMILES IB(I)I
Spécification
Point d’ébullition 210°C
Nom chimique ou matériau Boron triiodide
Point de fusion 48°C to 51°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage >98%
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 391.52
Odeur Pungent
Sensibilité Light and moisture sensitive
Densité 3.35