Learn More
Morceaux de bore, cristaux, 1 à 30 mm (0,039 à 1,2 po.), 99,4 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344827
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-42-8 | B | 10.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-42-8
Formule moléculaire B
Poids moléculaire (g/mol) 10.81
Numéro MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Clé InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
CID PubChem 5462311
ChEBI CHEBI:27560
Nom IUPAC bore
SMILES [B]
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron
Couleur Gris
Forme physique Pièces, cristallines, 1 à 30 mm (0,039 à 1,2 po)
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.4% (Metals basis)
Température d’allumage 700°C (1292°F)
Odeur Odorless
Aspect Dark Gray pieces