Learn More
Carbure de bore, poudre noire, >90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Boron carbide is a hard boron-carbon ceramic material used in tank armor, bulletproof vests, engine sabotage powders, neutron absorber, cutting tools and dies and in brake linings of vehicles. It acts as an antioxidant additives in magnesia-carbon bricks. It is used as a precursor in the production of boron containing materials such as titanium boride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Boron carbide |
Point de fusion | 2350°C |
Couleur | Noir |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | >90% |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 55.26 |
Odeur | Odorless |
Densité | 2.52 |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
---|---|---|---|
Y02J017 | Certificat d’analyse | 10/11/2023 | 010922.22,010922.36 |
F14E44 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 010922.22,010922.36 |
L08I23 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 010922.22,010922.36 |
H09L14 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 010922.22,010922.36 |
T09H036 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 010922.22,010922.36 |