Learn More
Acide borique, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3256782
Click to view available options
Quantité:
1kg
5kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
L’acide borique est un précurseur pour d’autres composés du bore. Une solution d’eau diluée d’acide borique est généralement utilisée comme antiseptique et œilleton doux. L’acide borique est utilisé dans la fabrication du cuir, l’électroplastie et les cosmétiques. Il est impliqué dans la production de fibre de verre monofilament qui trouve des applications dans les bateaux, la tuyauterie industrielle, les écrans plats LCD et les cartes de circuits informatiques. Il est associé au tétraborate de sodium décahydraté (borax) et est utilisé comme flux de soudage par les forgerons. Le mélange d’acide borique et d’huile de silicone est utile dans la production de puty silly.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Aspect Granulaire blanc
Nom chimique ou matériau Boric acid
Couleur Blanc
Point de fusion ∽185°C (décomposition)
Densité 1,435 g/cm3
Odeur Inodore
Point d’éclair Néant
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Quantité 1kg
Forme physique Granulaire
Beilstein 1697939
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohols. Slightly soluble in acetone and pyridine.
Poids de la formule 61.83
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: boric acid