Learn More
Bohlender™ Bouchons à vis avec distributeurs flexibles
Utilisez ces bouchons pour prélever ou insérer des liquides. Les bouchons à vis Bohlender™ avec distributeurs flexibles sont fabriqués en polypropylène vert pour les flacons filetés GL 45 et ont un corps de distributeur avec connecteurs de tuyau en polypropylène.
Marque: Bohlender™ D800-48
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Connecteurs de tuyau courbés sur le côté supérieur
- Connecteurs de tuyau droits sur le côté inférieur
- Résistance chimique limitée
- Pour des températures de travail jusqu’à +110°C maximum
Spécification
Prélèvement ou insertion de liquides, pour les tubulures élastiques (p. ex. Vitontrade;, Tygontrade;, silicone) | |
Vert | |
Diam. interne de la tubulure 7-11 mm |
De -20 à 110°C | |
Distributeurs flexibles |