Learn More
BOC-L-proline, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15761-39-4 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
61.55€ - 170.00€
Identifiants chimiques
CAS 15761-39-4
Formule moléculaire C10H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 215.249
Numéro MDL MFCD00037324
Clé InChI ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Synonyme boc-l-proline, boc-pro-oh, n-boc-l-proline, n-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro-oh, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butyloxycarbonyl-l-proline, tert-butoxycarbonyl-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro
CID PubChem 85083
Nom IUPAC Acide (2S)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10378960
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
275650250
25 g Flacon en verre
61.55€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10016153
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
275651000
100 g Flacon en verre
170.00€
100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
15761-39-4
215.249
ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
85083
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
C10H17NO4
MFCD00037324
boc-l-proline, boc-pro-oh, n-boc-l-proline, n-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro-oh, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butyloxycarbonyl-l-proline, tert-butoxycarbonyl-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro
Acide (2S)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylique
Spécification
BOC-L-Proline
15761-39-4
Authentique
C10H17NO4
22, 35
boc-l-proline, boc-pro-oh, n-boc-l-proline, n-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro-oh, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butyloxycarbonyl-l-proline, tert-butoxycarbonyl-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro
ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Acide (2S)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylique
85083
≥99%
133.0°C to 136.0°C
Blanc
99+%
MFCD00037324
− 60.50
0.5% max. (K.F.)
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
215.249
215.25
Poudre cristalline ou cristaux