Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP™51 / BMP™53 : Polyester ToughBond
Avec adhésif acrylique permanent pour les applications de surface rugueuse
Marque: Brady™ 143242
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Couleur : Noir sur blanc
- Matériau : Polyester permanent
- Compatibilité avec les imprimantes suivantes : BMP51, BMP53
- Surface : Revêtement en poudre, lisse, texturé / rugueux
- Application(s) : Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification à usage général, identification de panneaux, plaques signalétiques, identification de voix / données
Spécification
Blanc | |
Polyester (B-422) | |
7.62 m | |
25 in. | |
0.004 in. | |
0.5 x 25 in. (W x H) | |
Étiquettes LabelMaker BMP41 / BMP51 / BMP53 | |
45 lb/po | |
CSA, RoHS, UL | |
1 Ea. |
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
0,5 in | |
12.70 mm | |
63.5 cm | |
0.102 mm | |
Permanent | |
Gloss | |
-40°C à +100°C | |
Electronic PCB and component identification, Bar code label, rating plates and solar panel identification |