Learn More
Gravis Bouchons à vis en résine phénolique noire
Offrent une fermeture sécurisée pour une variété de tailles de col de flacon. Les bouchons à vis phénoliques noirs Gravis sont résistants et robustes.
Marque:  Gravis P09035S100
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11743863
  • 69.25€ / 100 pièces
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Joints en panneaux de particules recouverts de PE, résistants à une température maximale de 80°C
  • Joints en caoutchouc entièrement autoclavables
  • Joints en mousse de PE, résistants à une température maximale de 60°C
  • Joints en butyle-PTFE entièrement autoclavables
Spécification
Spécification
Noir
100/boîte
35 mm Polyex
Bouchon
Résine phénolique
100/boîte
Mousse de polyéthylène