Learn More
Gravis Bouchons à vis en résine phénolique noire
Offrent une fermeture sécurisée pour une variété de tailles de col de flacon. Les bouchons à vis phénoliques noirs Gravis sont résistants et robustes.
Marque:  Gravis P02028S100
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11743843
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Joints en panneaux de particules recouverts de PE, résistants à une température maximale de 80°C
  • Joints en caoutchouc entièrement autoclavables
  • Joints en mousse de PE, résistants à une température maximale de 60°C
  • Joints en butyle-PTFE entièrement autoclavables
Spécification
Specifications
Noir
100/boîte
28 mm
Bouchon
Résine phénolique
100/boîte
Caoutchouc