Learn More
Gravis Bouchons à vis en résine phénolique noire
Offrent une fermeture sécurisée pour une variété de tailles de col de flacon. Les bouchons à vis phénoliques noirs Gravis sont résistants et robustes.
Marque: Gravis P08035S100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Joints en panneaux de particules recouverts de PE, résistants à une température maximale de 80°C
- Joints en caoutchouc entièrement autoclavables
- Joints en mousse de PE, résistants à une température maximale de 60°C
- Joints en butyle-PTFE entièrement autoclavables
Spécification
Noir | |
100/boîte | |
35 mm Teflontrade; | |
Bouchon |
Résine phénolique | |
100/boîte | |
Butyle-PTFE |