Learn More
Gravis Bouchons à vis en résine phénolique noire
Offrent une fermeture sécurisée pour une variété de tailles de col de flacon. Les bouchons à vis phénoliques noirs Gravis sont résistants et robustes.
Marque:  Gravis B00422S100
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11705176
  • 39.50€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 14-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Joints en panneaux de particules recouverts de PE, résistants à une température maximale de 80°C
  • Joints en caoutchouc entièrement autoclavables
  • Joints en mousse de PE, résistants à une température maximale de 60°C
  • Joints en butyle-PTFE entièrement autoclavables
Spécification
Spécification
Noir
100/boîte
28 mm PVDC
Bouchon
Résine phénolique
100/boîte
Polyvinyle