Learn More
Tellurure de bismuth(III), qualité de dépôt sous vide, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302478
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1304-82-1
Bismuth(III) telluride and its alloys (antimony or selenium) posses excellent semiconductor activity, which is used in thermoelectric industry for cooling and energy generation. It increases the speed of microchips and acts as topological insulators in spintronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1304-82-1
Numéro MDL MFCD00014201
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) telluride
Point de fusion 573°C
Couleur Gris
Forme physique Pièces
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3284
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 800.76
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive