Learn More
Sulfure de bismuth(III), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388727
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1345-07-9 | Bi2S3 | 514.14 g/mol
Bismuth(III) sulfide is used as a starting material to produce other bismuth compounds. It is used in glass industry as a colorant, electronic ceramics, scintillator BGO and in superconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1345-07-9
Formule moléculaire Bi2S3
Poids moléculaire (g/mol) 514.14
Numéro MDL MFCD00014204
Clé InChI YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dibismuth(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) sulfide
Couleur Noir-brun
Forme physique Morceaux et cristaux
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in acids.
Poids de la formule 514.15
Pourcentage de pureté 99.9%
Densité 7.7 g/mL