Learn More
Oxyde de bismuth(III), Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11370098
250 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Bismuth(III) oxide is used in solid-oxide fuel cells. It is also used in optical glasses, to replace lead oxide in whitewares, luxes, varistor formulations and ceramic capacitor formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1304-76-3
Formule moléculaire Bi2O3
Poids moléculaire (g/mol) 465.96
Numéro MDL MFCD00003462
Clé InChI TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Spécification
Point d’ébullition ∼1890°C
Nom chimique ou matériau Bismuth (III) oxide
Point de fusion 817°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,1273
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in acids.
Poids de la formule 465.96
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Densité 8.9 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde de bismuth(III), Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >