Learn More
Nitrate de bismuth(III) hydraté, Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11370869
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10361-44-1 | BiN3O9 | 394.99 g/mol
It is used in electronic ceramics and fluorescent paints. It is employed as an oxidant for selective oxidation of sulfides to sulfoxides, as a nitrating reagent for synthesizing nitro aromatic compounds, and as a precursor for Dragendorff reagent for use in TLC stain and for testing the presence of alkaloids. On silica gel support, it has been reported to be an efficient catalyst for the Biginelli reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-44-1
Formule moléculaire BiN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 394.99
Numéro MDL MFCD00003460
Clé InChI PPNKDDZCLDMRHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth nitrate, bismuth trinitrate, ccris 7110, nitric acid, bismuth 3+ salt, tris nitrooxy bismuthine, bismuth 3+ trinitrate, bi.3no3, bismuth iii nitrate, bismuth iii nitrate hydrate, nitric acid, bismuth 3+ salt 3:1
CID PubChem 107711
Nom IUPAC bismuth ; trinitrate
SMILES [Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) nitrate hydrate
Point de fusion 30°C (decomposition)
Couleur Incolore à blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,1271
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; soluble in acetone,acetic acid,and glycerol. Insoluble in ethyl acetate and ethanol.
Poids de la formule 394.99 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Sensibilité Hygroscopic