Learn More
Nitritex™ Lingettes BioClean Oryx™
Les lingettes BioClean Oryx™ sont fabriquées à partir de polycellulose hydroliée. Elles ont d’excellentes propriétés d’absorption, sont peu pelucheuses, lisses, durables et résistantes. Elles ne contiennent ni azurants optiques ni agents de blanchiment et sont conditionnées dans une salle blanche de classe ISO 5 pour garantir de faibles niveaux de particules et de substances extractibles.
Marque: Nitritex™ BOWB-9
256.89 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
BioClean-Oryx&trade ; Lingettes | |
230 mm | |
ISO Classe 5 | |
ISO 9001:2015, ISO 2859-3:1994 | |
Polycellulose hydro-enchevêtrée non tissée | |
300/Sachets, double emballage, 8 Sachets/Carton |
230 mm | |
Polyester cellulose hydro-enchevêtré non tissé | |
68 gsm | |
Blanc | |
230 x 230 mm | |
Non stérile |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.