Learn More
BEND3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène BEND3
Concentration 0.3 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16842195
Afficher les documents
Proteintech
23101-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16832195
Afficher les documents
Proteintech
23101-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Product No. 23101-1-AP specifically recognizes 85 and 94 kDa isoforms.
Transcriptional repressor which associates with the NoRC (nucleolar remodeling complex) complex and plays a key role in repressing rDNA transcription. The sumoylated form modulates the stability of the NoRC complex component BAZ2A/TIP5 by controlling its USP21-mediated deubiquitination. Binds to unmethylated major satellite DNA and is involved in the recruitment of the Polycomb repressive complex 2 (PRC2) to major satellites ().
Spécification
Spécification
BEND3
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q5T5X7
57673
BEND3 Fusion Protein Ag19137
Primary
-20°C
BEND3
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
BEN domain containing 3, BEND3, KIAA1553, RP11 59I9.2
BEND3
IgG
Antigen Affinity Chromatography