Learn More
Étalon de baryum pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
67.05€ - 105.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-39-3, 7732-18-5, 7732-18-5
Moleculaire formule Ba
Molecular Weight (g/mol) 137.33
MDL-nummer MFCD00134031
InChI Key DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
IUPAC Name baryum
SMILES [Ba]
Consulter d'autres spécifications
Includes: Certificat d’analyse Traceable NIST agréé ISO / CEI 17025 et Guide ISO / CEI 34, fiche de données de sécurité
Produits 2
Code produit Marque Aantal Verpakking Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Aantal Verpakking Prix Quantité et disponibilité  
11969452
FDS Afficher les documents
SPEX Certiprep
PLBA2-2Y
125 ml Flacon en PEBD lixivié trois fois
67.05€
125mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10708274
Afficher les documents
SPEX Certiprep
PLBA2-2T
250 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois
105.00€
250mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ba1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Identifiants chimiques
7440-39-3, 7732-18-5, 7732-18-5
137.33
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:32595
[Ba]
Ba
MFCD00134031
5355457
baryum
Spécification
Barium Standard
Certificat d’assurance des rapports d’analyse jusqu’à 30 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb.
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Ba
AA, ICP
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
[Ba]
HNO3 2 %
5355457
Assurance
7440-39-3, 7732-18-5, 7732-18-5
0.1, 2.0, 97.9
0.1, 2.0, 97.9
MFCD00134031
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Certified Reference Material
baryum
137.33
CHEBI:32595
Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLBA2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLBA2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLBA1-2X
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Entraine une irritation cutanée et une irritation oculaire grave
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : Ambiant
Identifiant produit
  • 1000
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P364-Et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire