Learn More
Nitrate de baryum, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11380849
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Barium nitrate is used by the oil and gas industries to make drilling muds. It is used to make  paints, bricks, tiles, glass, rubber, and other barium compounds. It also used in is used in signal flares and water softener. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10022-31-8
Formule moléculaire BaN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 261.34
Numéro MDL MFCD00003442
Clé InChI IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
CID PubChem 24798
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium nitrate
Point de fusion 592°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and acetone. Partially soluble in cold water.
Nom IUPAC dinitrate de baryum(2+)
Poids de la formule 261.35
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline
Densité 3.24