Learn More
Nitrate de baryum, ACS, + de 99 % Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11366588
2 kg, 2kg
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Barium nitrate is used in the manufacture of special glasses, in fire works industries and for green-fire in pyrotechnics. It is widely used in defense applications. It is a precursor material for barium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10022-31-8
Formule moléculaire BaN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 261.34
Numéro MDL MFCD00003442
Clé InChI IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
CID PubChem 24798
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium nitrate
Point de fusion 592°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 2 kg
Plage de pourcentage du dosage >99%
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Nom IUPAC dinitrate de baryum(2+)
Poids de la formule 261.35
Qualité ACS
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline
Densité 3.24
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Nitrate de baryum, ACS, + de 99 % Thermo Scientific Chemicals >