Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, Puratronic, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11320849
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
It is mainly used in the purification of brine solution in caustic chlorine plants, as a reagent in the test for sulfate ion in chemical lab, and as a cleansing agent in the production of other barium chemicals and lubricating oil additives. It is used in the production of molecular sieves, pigments, and paper coatings, and serves as a precursor to fabricate the doped barium zirconate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10326-27-9
Formule moléculaire BaCl2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.26
Numéro MDL MFCD00149154
Clé InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
CID PubChem 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Nom IUPAC dichlorure de baryum(2+) dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium chloride dihydrate
Point de fusion 113°C-2H2O
Note relative au nom dihydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water and metanol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
Poids de la formule 244.28 (208.25 Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect White powder
Densité 3.097