Learn More
Carbonate de baryum, 99,95 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322408
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
Barium carbonate is frequently employed in ceramic industry as a component of glazes. It is added to clay to precipitate some soluble salts while manufacturing bricks, tiles and potteries. Barium carbonate is mainly used as a raw material in the electrical engineering industries for glass production, and as a raw material in the magnet manufacturing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-77-9
Formule moléculaire CBaO3
Poids moléculaire (g/mol) 197.34
Numéro MDL MFCD00003448
Clé InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
CID PubChem 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition (decomposition)
Nom chimique ou matériau Barium carbonate
Point de fusion 811°C
Couleur Blanc
Forme physique Grumeau / poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95%
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in most of the acids,with the exception of sulfuric acid.
Nom IUPAC Carbonate de baryum(2+)
Poids de la formule 197.35
Odeur Odorless
Aspect Off-white lump/powder
Densité 4.43
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Barium carbonate