Learn More
Oxyde de cuivre de calcium baryum (2-2-3), 99,9 % (base métallique)
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039193.18
Afficher plus de versions de ce produit
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Barium calcium copper oxide (2-2-3) | |
50 g | |
MFCD00211652 | |
99.9% |
Poudre broyée à sec | |
(Base des métaux) | |
UN1564 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.