Learn More
Invitrogen™ Human BANP Synthetic Peptide
Code produit. 15225149
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Synthetic Peptide
BANP Synthetic Peptide, PEP-1144, from Invitrogen.
This gene encodes a protein that binds to matrix attachment regions. The protein forms a complex with p53 and negatively regulates p53 transcription, and functions as a tumor suppressor and cell cycle regulator. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gene ID (Entrez) 54971
Espèces Human
Méthode de purification purified
Numéro d’adhésion Q8N9N5
Nom usuel Human BANP
Concentration 200 μg/mL
Contenu et stockage -20°C
Description Synthetic Peptide
Format Liquid
Formule PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Symbole de gène(s) BANP
Lyophilisé No
Conservateur 0.02% sodium azide
Type de produit Peptide
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO - research use only
Tampon de stockage PBS