Learn More
Axygen™ Bouchons à vis avec joints toriques
Choisissez la version à boucle ou sans boucle
Marque: Axygen™ SCO-GR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les microtubes à centrifuger Axygen sont dotés d’un bouchon à vis qui offre une fermeture sûre et étanche. Les tubes à bouchon à vis sont disponibles dans une variété de couleurs avec un fond conique ou autostable. Des options stériles sont également disponibles.
- La force G maximale est de 20 000 FCR.
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
Tubes, avec bouchon, stériles
Tous les tubes à microcentrifuger à bouchon à vis stériles sont préassemblés avec des bouchons sans boucle avec joints toriques.
Les versions à bouchon coloré sont également disponibles en format stérile.
Spécification
O-ring | |
Gris | |
Non stérile |
Polypropylene | |
Non-looped | |
Microtubes à centrifuger de 0,5 ml, 1,5 ml et 2 ml, modèles à jupe et sans jupe |