Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis sans bouchon : Conique
Tubes coniques
Marque:  Axygen™ ST-150
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11336214
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
  • Volumes de tubes de 0,5 à 2,0 ml
  • Choix entre une couleur transparente ou ambrée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Transparent
500 tubes/boîte, 8 sachets/boîte
Non
Conique
1.5 ml
Polypropylène
Non stérile
Sans
20000xG