Learn More
Axygen™ Pointes à filtre micro-volume de 10 μl
Les pointes universelles Axygen sont conçues pour s’adapter une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux. Elles sont compatibles avec les marques de pipettes les plus courantes. Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase/DNase. Elles sont disponibles en Maxymum Recovery, biseautées, type Eppendorf, non stériles, stériles, sans filtre et avec d’autres caractéristiques pour des applications spécifiques.
Marque: Axygen™ TXLF-10-R-S
67.88 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Des parois flexibles et une série de bagues d’étanchéité internes garantissent une fixation sécurisée avec moins de force requise pour charger et éjecter.
- Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase / DNase
- Apyrogènes
- Microvolume
- Technologie Maxymum Recovery pour une rétention ultrafaible et un rendement élevé
Order Info
- Sans filtre en vrac : 1000 pointes/sachet, 240 sachets/boîte ; Avec filtre en vrac : 1000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte
- En rack : 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
- Racks empilés : 96 pointes/rack, 5 racks/pile,10 piles/boîte
Spécification
0,5 μl à 10 μl | |
Stérile | |
USP 3127 | |
Permet de récupérer des échantillons coûteux avec une précision et une exactitude accrues | |
Microvolume, long, barrière contre les aérosols, Version longue | |
Polypropylène |
À filtre | |
Transparent | |
Sans DNase, RNase | |
Rack | |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.