Learn More
AURKA Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F4B10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech 66757-1-IG-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The AURKA antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human AURKA. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The AURKA antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
AURKA | |
Monoclonal | |
1000 μg/mL | |
Mouse | |
Primary | |
Human, Rat, Mouse |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
1F4B10 | |
Unconjugated | |
20 μL | |
6790 | |
IgG3 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu