Learn More
AURKA Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F4B10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66757-1-IG-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16868925
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The AURKA antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human AURKA. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The AURKA antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
AURKA
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
1F4B10
Unconjugated
20 μL
6790
IgG3