Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette à filtre barrière ART™ dans un conditionnement en vrac
Les cônes à filtre barrière auto-bloquant pour pipette Thermo Scientific™ ART™ assurent l’étanchéité des contaminants et protègent les échantillons et les pipettes dans les deux sens. S’adaptent à la plupart des pipettes.
Marque: Thermo Scientific™ 2180B
67.95 EUR valable jusqu'au 2025-08-22
Utilisez le code promo "24148" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les pointes à filtre barrière ART™ ne sont pas les mêmes que les pointes de pipette à filtre traditionnels. Les pointes à filtre barrière ART contiennent une barrière de fermeture automatique unique en son genre qui scelle les aérosols et les contaminants liquides au contact, offrant une protection bidirectionnelle contre la contamination des pipettes et des échantillons.
- Pointe universelle, convient à la plupart des marques de pipettes
- Les pointes ART™ sont certifiées exemptes de DNases, de RNases, d’ADN, d’ATP, d’endotoxines et de pyrogènes
- Emballage en vrac pratique pour une utilisation en volume élevé
- Stérile
- Faible rétention
- En rack avec couvercle de levage
Spécification
ART 5000, filtre, stérile, en vrac | |
À filtre | |
Transparent | |
ART 5000 | |
Culture cellulaire, pipetage de grands volumes de liquides pour lesquels une grande précision est requise | |
Macro | |
250 pointes | |
Universelle | |
PP (polypropylène) |
5 ml | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
DNase, RNase, ADN, ATP, Bioburden, inhibiteur de PCR, endotoxine et exempt de pyrogènes | |
En vrac | |
Bag of 250 | |
Usage unique | |
ART |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.