Learn More
Sulfure d’arsenic(II), tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323337
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 12044-79-0 | AsH3S | 110.01 g/mol
Arsenic(II) sulfide is used as an primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12044-79-0
Formule moléculaire AsH3S
Poids moléculaire (g/mol) 110.01
Numéro MDL MFCD00049841
Clé InChI BMOFEAKQXGGUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arsenic ii sulfide, realgar ass, diarsanedithione
Nom IUPAC arsanethiol
SMILES S[AsH2]
Spécification
Point d’ébullition 565°C
Nom chimique ou matériau Arsenic(II) sulfide
Point de fusion ∼307°C
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Numéro UN UN1557
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in acids and alkalis.
Poids de la formule 213.97
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Odeur Odorless
Densité 3.5 g/mL