Learn More
ARL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 10232-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16846483
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene encodes a small GTP-binding protein of the RAS superfamily which functions as an ADP-ribosylation factor (ARF). The encoded protein is one of a functionally distinct group of ARF-like genes.
Spécification
Spécification
ARL2
Polyclonal
Unconjugated
ARL2
ADP ribosylation factor like 2, ARFL2, ARL2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
402, 56327, 65142
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O08697, P36404, Q9D0J4
ARL2
ARL2 Fusion Protein Ag0334
150 μL