Learn More
Oxyde d’antimoine(III), poudre blanche, Puratronic™, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4824612
5 g, 5g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Antimony(III) oxide finds use as flame retardant wherein it synergistically acts with halogenated materials. It is employed in opacifying glasses, ceramics and enamels. In the preparation of optical and ruby glass, antimony trioxide serves as a bubble remover. Further, it is a useful catalyst in the production of polyethylene terephthalate (PET plastic) and the vulcanization of rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-64-4
Formule moléculaire O3Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 291.52
Numéro MDL MFCD00011214
Clé InChI GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC trioxyde de diantimoine(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Spécification
Point d’ébullition 1550°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Antimony(III) oxide
Point de fusion 656°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Very slightly soluble in water; soluble in potassium hydroxide,hydrochloricacid and acetic acid; insoluble in organic solvents.
Poids de la formule 291.5
Odeur Odorless
Densité 5.67
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde d’antimoine(III), poudre blanche, Puratronic™, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >