Learn More
Oxyde d’antimoine(V), morceau blanc, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11333398
Oxyde d’antimoine(V), morceau blanc, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333398
250 g, 250g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11333398
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036314.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Flame retardant for wide range of plastics, rubbers, paper and textiles . Catalyst in PET production. Activator in glass industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-64-4
Formule moléculaire O3Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 291.52
Numéro MDL MFCD00011214
Clé InChI GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC trioxyde de diantimoine(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Spécification
Point d’ébullition 1550°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Antimony(III) oxide
Point de fusion 656°C
Couleur Blanc
Forme physique Grumeau
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Very-slightly soluble in cold water. Slightly soluble in hot water,dilute sulfuric acid,and nitric acid. Soluble in solutions of alkali hydroxide and sulfides,hydrochloric acid,tartaric acid,and acetic acid
Poids de la formule 291.5
Odeur Odorless
Densité 5.67
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde d’antimoine(V), morceau blanc, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >