Learn More
Chlorure d’antimoine(III), ACS, 99,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383348
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Antimony(III) chloride is engaged to detect certain compounds, such as cholesterols and carotenoids. It is likewise employed as a dye mordant and a fabric flame retardant. It is used as inorganic and organic chlorination catalyst. It is used to coat the steel to make bronze, used as a cutting material of antimony salt and as a preservative in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-91-9
Formule moléculaire Cl3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 228.11
Numéro MDL MFCD00011212
Clé InChI FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
CID PubChem 24814
ChEBI CHEBI:74856
Nom IUPAC antimony(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spécification
Point d’ébullition 223.5°C
Nom chimique ou matériau Antimony(III) chloride
Point de fusion 73.4°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min.
Informations sur la solubilité Soluble in water,HCl solution,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone,carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases.
Poids de la formule 228.11
Qualité ACS
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect White crystalline
Densité 3.14