Learn More
Sulfate d’ammonium, 99+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
22.70€ - 207.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-20-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H8N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.13 |
Numéro MDL | MFCD00003391 |
Clé InChI | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | sulfuric acid diamine |
SMILES | N.N.OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11483713
|
Fisher Chemical
A/6440/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique | N/A | |||||
10488970
|
Fisher Chemical
A/6440/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique | N/A | |||||
10529760
|
Fisher Chemical
A/6440/62 |
2.5 kg | Récipient de poudre en plastique | N/A | |||||
10171940
|
Fisher Chemical
A/6440/65 |
5 kg | Récipient en plastique | N/A | |||||
Description
Identifiants chimiques
7783-20-2 | |
132.13 | |
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N | |
N.N.OS(O)(=O)=O |
H8N2O4S | |
MFCD00003391 | |
sulfuric acid diamine |
Spécification
280°C | |
Incolore | |
Solide | |
MFCD00003391 | |
N.N.OS(O)(=O)=O | |
132.13 |
7783-20-2 | |
5 to 6 | |
H8N2O4S | |
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N | |
sulfuric acid diamine | |
132.13g/mol |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Ammonium sulfate