Learn More
Sphères d’aluminium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 Pc.
25 Pc.
500 Pc.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum spheres |
Note relative au nom | 6.35mm (0.25 in.) dia. |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt% |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 100 Pc. |
Pourcentage de pureté | 99% |
Forme | Sphères |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche