Learn More
Oxyde d’aluminium, support de catalyseur, surface intermédiaire (faible SiO2), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4864956
1 kg, 1kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Forme : S.A. 100 m2/g
Aluminum oxide finds applications in catalyst support, chemical sensors, as absorbent for gases and water vapors, manufacturing of abrasives, refractories, ceramics, electrical insulators and resistors, paper, crucibles, as chromatographic matrix, in fluxes, light bulbs, heat-resistant fiber. Heavy quantity of aluminum oxide is used in the production of aluminum and a component of clay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Note relative au nom Contains 0.1% SiO2
Couleur Blanc
Forme physique Granulés de 1/8 po.
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in acid and alkali. Insoluble in water.
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Odeur Odorless
Aspect Off-white pellets
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde d’aluminium, support de catalyseur, surface intermédiaire (faible SiO2), Thermo Scientific Chemicals >