Learn More
Bromure d’aluminium, cristallin blanc à orange, 99,997 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7727-15-3 | AlBr3 | 266.69 g/mol
73.70€ - 217.00€
Identifiants chimiques
CAS 7727-15-3
Formule moléculaire AlBr3
Poids moléculaire (g/mol) 266.69
Numéro MDL MFCD00003421
Clé InChI PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Aluminum tribromide
Nom IUPAC aluminium(3+) tribromide
SMILES [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11339379
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
089065.06
5 g
73.70€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11349379
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
089065.14
25 g
217.00€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Aluminum Bromide, is used as a catalyst for the Friedel-Crafts alkylation reaction, and also for bromination and isomerization in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7727-15-3
266.69
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
aluminium(3+) tribromide
AlBr3
MFCD00003421
Aluminum tribromide
[Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Spécification
265°C
97.5°C
Orange à blanc
99.997% (Metals basis)
MFCD00003421
Soluble in benzene,alcohol,carbon disulfide,ether and toluene. Reacts with water.
[Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
266.69
Pungent
3.21 g/cm3
Aluminum bromide
7727-15-3
Cristalline
AlBr3
Aluminum tribromide
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
aluminium(3+) tribromide
266.71
Moisture sensitive
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Keep container dry. When using do not eat or drink. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Never add water to this product. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-779-7
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0350000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
Identificativo prodotto
  • Aluminum bromide
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Consigli di prudenza
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contient: Aluminum bromide
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato