Learn More
Oxyde d’aluminium, certifié AR pour l’analyse, calciné, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
Récipient à poudre en plastique de 1 kg
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 2980°C |
Point de fusion | 2000°C |
CAS | 1344-28-1 |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 kg |
Formule moléculaire | Al2O3 |
Numéro MDL | MFCD00003424 |
Clé InChI | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Afficher plus |