Learn More
Coorstek CREUSET ALUMINE EVASE BAS DIA 40MM Creuset en alumine évasé forme basse. Diam x Température max. d'utilisation 1700°C.
Marque: Coorstek 010703
CREUSET ALUMINE EVASE BAS DIA 40MM Creuset en alumine évasé forme basse. Diam x Température max. d'utilisation 1700°C.
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg