Learn More
Thermo Scientific Chemicals Complexe d’alizarine dihydratée, niveau indicateur
Code produit. 10704281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 455303-00-1 | C19H19NO10 | 421.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455303-00-1
Formule moléculaire C19H19NO10
Poids moléculaire (g/mol) 421.36
Numéro MDL MFCD00149067
Clé InChI LLNGUADXYFYGGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme (3, 4-Dihydroxy-2-anthraquinonyl)methyliminodiacetic acid dihydrate, Alizarin fluorine blue
CID PubChem 23624113
SMILES O.O.OC(=O)CN(CC(O)=O)CC1=CC2=C(C(O)=C1O)C(=O)C1=C(C=CC=C1)C2=O
Spécification
Absorbance 0.42 min. (lambda max, after 1 hr.) (2mL of a 0.2% soln. in 0.02M NaOH + 5mL acetate buffer (pH 5.1) diluted with H2O to 100mL), (1cm cell vs. water)
Nom chimique ou matériau Alizarin Complexone dihydrate
Point de fusion 180.0°C to 185.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble (0.2g/L). Other solubilities: soluble in aqueous alkali, insoluble in alcohol and ether
Spectre IR Authentique
Nom IUPAC Acide 2-[carboxyméthyl-[(3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-yl)méthyl]amino]acétique ; dihydrate
Lambda max. 425 to 430nm
Poids de la formule 421.35
Pourcentage de pureté 97 to 103% (on dry substance)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Marron à jaune
Quantité 1 g
Forme physique Poudre