Learn More
Epredia™ Kit spécial de coloration bleu alcien / PAS
Code produit. 12593637 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type:
Kit spécial de coloration bleu alcien / PAS
Solution de coloration pH 2,5 bleu alcien
Solution d’acide périodique (0,5 %)
Conditionnement:
3 pièces
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mettez en évidence la présence des substances mucoïdes acides et neutres grâce au kit de coloration spéciale au bleu Alcian Blue / PAS Epredia™
Mettez en évidence la présence des substances mucoïdes acides et neutres grâce au kit de coloration spéciale au bleu alcian / PAS Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™
  • Peut être utilisée seule pour colorer les mucines acides et autres mucosubstances d’acides carboxylées et sulfatées en bleus sur les coupes tissulaires
  • La réaction de l’acide périodique Schiff (PAS) est utilisée pour colorer le glycogène, les membranes basales et les mucosubstances neutres
Inclut : Solution de coloration au bleu alcian pH 2,5, solution d’acide périodique (0,5 %) et réactif de Schiff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Solution d’acide périodique (0,5 %)
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: periodic acid