Learn More
Tige solide Al-23, ronde, diamètre : 5mm, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 032931.DW
68.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Al-23 Solid Rod | |
300 mm | |
Tige ronde solide |