Learn More
OHAUS™ Barre de réglage
La barre de réglage OHAUS™ est un accessoire à utiliser avec des plateformes réglables, conçues pour être montées sur des agitateurs à usage intensif.
Marque: OHAUS™ 30400074
77.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec des plateformes, ce qui augmente la quantité d’espace utilisable pour les échantillons
- Accessoire pour agitateur à usage intensif
Spécification
Barre de réglage | |
Noir | |
Agitateurs à usage intensif |
610 mm | |
Barre de réglage, 61 cm |