Learn More
Memmert™ Grille en acier inoxydable supplémentaire pour SN160, option de chambre renforcée
La grille supplémentaire est dotée d’une construction robuste en acier inoxydable.
Marque:  Memmert™ SN160E29767
290.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17508505
  • 298.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 02-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Renforcé
  • Acier inoxydable
  • Électropolie
  • Charge max. de 60 kg
Spécification
Spécification
Stérilisateur SN160
Grille renforcée
Acier inoxydable