Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor S-4-104
Facilite l’utilisation de la matrice de tubes à fond rond dans les godets de rotor pour le rotor S-4-104.
Marque: Eppendorf™ 5825748000
335.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliAdapté aux godets pour rotor S-4-104/liliCompatible avec les tubes à fond rond 14 x 14 ml, calibre 17,5 x 100 mm/li/ul
Spécification
Fond rond | |
17,5 mm | |
Rotor et godet S-4-104 | |
14 |
14 tubes de 14 ml | |
100 mm | |
14 | |
2/boîte |