Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour 7 tubes de prélèvement sanguin de 9 ml, pour rotor FA-6x250, 2 pièces.
Marque: Eppendorf™ 5920764004
319.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adaptateur pour 7 tubes de prélèvement sanguin de 9 ml, pour rotor FA-6x250, 2 pièces.
Spécification
Adaptateurs, godets et accessoires | |
Rotor FA-6x250 | |
7 | |
2 |