Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour 12 tubes de 30 ml, pour rotor S-4 x universel, grand, 2 pièces.
Marque: Eppendorf™ 5920743007
335.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adaptateur pour 12 tubes de 30 ml, pour rotor S-4 x universel, grand, 2 pièces.
Specifications
Adaptateurs, godets et accessoires | |
Rotor S-4 x universel, grand | |
12 | |
2 |